Learn More
Thermo Scientific™ Kit de purificación de ADN genómico GeneJET
Realice una purificación de ADN genómico a base de membrana de sílice a partir de muestras de tejido y cultivo celular de mamíferos, sangre completa, bacterias y levaduras.
Marca: Thermo Scientific™ K0721
Descripción
El kit de purificación de ADN genómico GeneJET se ha diseñado para purificar rápida y eficazmente ADN genómico de gran calidad procedente de varios cultivos celulares de mamíferos y muestras de tejido, sangre completa, bacterias y levaduras.
El kit emplea una tecnología de membrana a base de sílice con la forma de una práctica columna de centrifugado, lo que elimina la necesidad de resinas costosas, extracciones tóxicas de fenol-cloroformo o precipitaciones lentas de alcohol.
El procedimiento estándar se realiza en menos de 20 minutos tras la lisis celular y proporciona ADN purificado con tamaño superior a 30 kb. El ADN aislado se puede utilizar directamente en aplicaciones de PCR, Southern Blot y reacciones enzimáticas.
El kit emplea una tecnología de membrana a base de sílice con la forma de una práctica columna de centrifugado, lo que elimina la necesidad de resinas costosas, extracciones tóxicas de fenol-cloroformo o precipitaciones lentas de alcohol. El procedimiento estándar se realiza en menos de 20 minutos tras la lisis celular y proporciona ADN purificado con tamaño superior a 30 kb. El ADN aislado se puede utilizar directamente en aplicaciones de PCR, Southern Blot y reacciones enzimáticas.
- Universal: se utiliza para muestras de células y tejidos de una amplia gama de fuentes
- Eficaz: alta producción de ADN genómico de elevado peso molecular
- Rápido: procedimiento de 20 minutos tras la lisis celular
- Cómodo: las columnas de centrifugación tienen tapa y vienen acopladas a los tubos de recolección
Recomendada para:
El ADN genómico aislado es ideal para su uso en procedimientos comunes de biología molecular, entre ellos: PCR y qPCR, FastDigest y digestión de restricción convencional, Southern blot.
Especificaciones
Columna de centrifugación | |
Columna de centrifugación | |
PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), clonación, southern blot, secuenciación, PCR | |
GeneJET | |
50 preparaciones | |
<20 min |
Columna de centrifugación | |
Bacterias, Muestras bucales, Células, tejido, Levadura | |
No compatible con alto rendimiento (manual) | |
Kit de purificación de ADN genómico | |
ADN genómico |
Seguridad y manipulación
- GENEJET GENOMIC KIT 50 PRE
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: proteinase, glycerin, poly(oxy-1,2-ethanediyl), n-lauroylsarcosine sodium salt,sodium lauryl sulpha
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2817444 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | K0721 |
2817518 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | K0721 |
2802975 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | K0721 |
2809921 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | K0721 |
2803024 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | K0721 |