Learn More
Thermo Scientific™ General Purpose Centrifuge Rotor Packages
Everything you need for your swing out rotor in one package
Marca:  Thermo Scientific™ 75016109
4394.82 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21988" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 10.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16310788
  • 5515.00€ / 1 unidad
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
General Purpose Centrifuge Rotor packages with all the pieces you need to start spinning right away, including a rotor cross, bucket, lids and adapters
Especificaciones
Especificaciones
Paquete de tubos para recogida de muestras de sangre Thermo Scientific TX-750
TX-750 con cestillos, tapas de biocontención ClickSeal, adaptadores para tubos para recogida de muestras de sangre de 5/7 y 9/10 ml
Consulte los componentes individuales del paquete
EN/UL/IEC 61010-1EN/UL/IEC 61010-2EN/UL/IEC 61326-1EN/UL/IEC 61326-2FCC parte 15
Consulte los datos individuales de la centrífuga, el rotor y los accesorios
Máx. en TX-750: 148 tubos para recogida de muestras de sangre de 5/7 ml, 84 tubos para recogida de muestras de sangre de 9/10 ml, 4 biofrascos de 1000 ml (con rotores TX-1000)
Adquisición de centrífugas de uso general Thermo Scientific necesarias para el funcionamiento
Consulte el manual