Learn More
Thermo Scientific™ General Purpose Centrifuge Rotor Packages
Everything you need for your swing out rotor in one package
2830.00€ - 6165.00€
Especificaciones
Material | Consulte los datos individuales de la centrífuga, el rotor y los accesorios |
---|---|
Peso neto | Consulte los componentes individuales del paquete |
Para utilizar con (equipo) | Adquisición de centrífugas de uso general Thermo Scientific necesarias para el funcionamiento |
Garantía | Consulte el manual |
Biocontainment | Sí |
Produktcode | Marke | Descripción | Tipo | Capacidad | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Descripción | Tipo | Capacidad | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
16350778
|
Thermo Scientific™
75016103 |
Paquete de tubos para recogida de muestras de sangre Thermo Scientific TX-1000 | TX-1000 con cestillos, tapas de biocontención ClickSeal, adaptadores para tubos para recogida de muestras de sangre de 5/7 y 9/10 ml | Máx. en TX-1000: 196 tubos para recogida de muestras de sangre de 5/7 ml, 148 tubos para recogida de muestras de sangre de 9/10 ml, 4 biofrascos de 1000 ml (con rotores TX-1000) |
6165.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
16360778
|
Thermo Scientific™
75016104 |
Paquete de microplacas Thermo Scientific TX-1000 | TX-1000 con cestillos, tapas de biocontención ClickSeal, adaptadores para microplacas | Máx. en TX-1000: 6 microplacas, 4 biofrascos de 1000 ml (con rotores TX-1000) |
5370.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
16370778
|
Thermo Scientific™
75016105 |
Paquete para cultivo celular Thermo Scientific TX-1000 | TX-1000 con cestillos, tapas de biocontención ClickSeal y adaptadores de tubos cónicos de 15 y 50 ml | Máx. en TX-1000: 96 tubos cónicos de 15 ml, 40 tubos cónicos de 50 ml, 4 biofrascos de 1000 ml (con rotores TX-1000) |
6110.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
16380778
|
Thermo Scientific™
75016106 |
Paquete para cultivo celular Thermo Scientific TX-200 | TX-200 con cestillos, tapas de biocontención ClickSeal y adaptadores de tubos cónicos de 15 y 50 ml | Máx. en TX-200: 20 tubos cónicos de 15 ml, 4 tubos cónicos de 50 ml, 4 biofrascos de 1000 ml (con rotores TX-1000) |
2830.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
16390778
|
Thermo Scientific™
75016107 |
Paquete de tubos para recogida de muestras de sangre Thermo Scientific TX-400 | TX-400 con cestillos, tapas de biocontención ClickSeal, adaptadores para tubos para recogida de muestras de sangre de 5/7 y 9/10 ml | Máx. en TX-400: 76 tubos para recogida de muestras de sangre de 5/7 ml, 56 tubos para recogida de muestras de sangre de 9/10 ml, 4 biofrascos de 1000 ml (con rotores TX-1000) |
5110.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
16300788
|
Thermo Scientific™
75016108 |
Paquete para cultivo celular Thermo Scientific TX-400 | TX-400 con cestillos, tapas de biocontención ClickSeal y adaptadores de tubos cónicos de 15 y 50 ml | Máx. en TX-400: 36 tubos cónicos de 15 ml, 16 tubos cónicos de 50 ml, 4 biofrascos de 1000 ml (con rotores TX-1000) |
5105.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
16310788
|
Thermo Scientific™
75016109 |
Paquete de tubos para recogida de muestras de sangre Thermo Scientific TX-750 | TX-750 con cestillos, tapas de biocontención ClickSeal, adaptadores para tubos para recogida de muestras de sangre de 5/7 y 9/10 ml | Máx. en TX-750: 148 tubos para recogida de muestras de sangre de 5/7 ml, 84 tubos para recogida de muestras de sangre de 9/10 ml, 4 biofrascos de 1000 ml (con rotores TX-1000) |
5515.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
16320788
|
Thermo Scientific™
75016110 |
Paquete para cultivo celular Thermo Scientific TX-750 | TX-750 con cestillos, tapas de biocontención ClickSeal y adaptadores de tubos cónicos de 15 y 50 ml | Máx. en TX-750: 56 tubos cónicos de 15 ml, 28 tubos cónicos de 50 ml, 4 biofrascos de 1000 ml (con rotores TX-1000) |
5495.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
16330788
|
Thermo Scientific™
75016111 |
Paquete de tubos para recogida de muestras de sangre Thermo Scientific TX-200 | TX-200 con cestillos, tapas de biocontención ClickSeal y adaptadores de tubos cónicos de 15 y 50 ml | Máx. en TX-200: 20 tubos cónicos de 15 ml, 4 tubos cónicos de 50 ml, 4 biofrascos de 1000 ml (con rotores TX-1000) |
2830.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Description
General Purpose Centrifuge Rotor packages with all the pieces you need to start spinning right away, including a rotor cross, bucket, lids and adapters
Specifications
Consulte los datos individuales de la centrífuga, el rotor y los accesorios | |
Adquisición de centrífugas de uso general Thermo Scientific necesarias para el funcionamiento | |
Sí |
Consulte los componentes individuales del paquete | |
Consulte el manual |