Learn More
Thermo Scientific™ General Purpose Centrifuge Rotor Packages
Everything you need for your swing out rotor in one package
Marca:  Thermo Scientific™ 75016104
4949.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21988" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 10.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16360778
  • 5370.00€ / 1 unidad
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
General Purpose Centrifuge Rotor packages with all the pieces you need to start spinning right away, including a rotor cross, bucket, lids and adapters
Especificaciones
Especificaciones
Paquete de microplacas Thermo Scientific TX-1000
TX-1000 con cestillos, tapas de biocontención ClickSeal, adaptadores para microplacas
Consulte los componentes individuales del paquete
ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001
Consulte los datos individuales de la centrífuga, el rotor y los accesorios
Máx. en TX-1000: 6 microplacas, 4 biofrascos de 1000 ml (con rotores TX-1000)
Adquisición de centrífugas de uso general Thermo Scientific necesarias para el funcionamiento
Consulte el manual