Learn More
Thermo Scientific™ General Purpose Centrifuge Rotor Packages
Everything you need for your swing out rotor in one package
Marca:  Thermo Scientific™ 75016105
4392.64 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21988" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 12.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16370778
  • 6110.00€ / 1 unidad
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
General Purpose Centrifuge Rotor packages with all the pieces you need to start spinning right away, including a rotor cross, bucket, lids and adapters
Especificaciones
Especificaciones
Paquete para cultivo celular Thermo Scientific TX-1000
TX-1000 con cestillos, tapas de biocontención ClickSeal y adaptadores de tubos cónicos de 15 y 50 ml
Consulte los componentes individuales del paquete
ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001
Consulte los datos individuales de la centrífuga, el rotor y los accesorios
Máx. en TX-1000: 96 tubos cónicos de 15 ml, 40 tubos cónicos de 50 ml, 4 biofrascos de 1000 ml (con rotores TX-1000)
Adquisición de centrífugas de uso general Thermo Scientific necesarias para el funcionamiento
Consulte el manual
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Servicio Técnico