Learn More
Thermo Scientific™ General Purpose Centrifuge Rotor Packages
Everything you need for your swing out rotor in one package
Marca: Thermo Scientific™ 75016106
2612.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21988" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 4.00000kg
Descripción
General Purpose Centrifuge Rotor packages with all the pieces you need to start spinning right away, including a rotor cross, bucket, lids and adapters
Especificaciones
Paquete para cultivo celular Thermo Scientific TX-200 | |
TX-200 con cestillos, tapas de biocontención ClickSeal y adaptadores de tubos cónicos de 15 y 50 ml | |
Consulte los componentes individuales del paquete | |
ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001 | |
Sí |
Consulte los datos individuales de la centrífuga, el rotor y los accesorios | |
Máx. en TX-200: 20 tubos cónicos de 15 ml, 4 tubos cónicos de 50 ml, 4 biofrascos de 1000 ml (con rotores TX-1000) | |
Adquisición de centrífugas de uso general Thermo Scientific necesarias para el funcionamiento | |
Consulte el manual |