Learn More
Brannan™ Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration
General purpose laboratory thermometer complete with calibration certificate.
Marca:  Brannan™ 44/002/8 + 49/503/0
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17823298
  • 186.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Lab thermometer
  • Safe non-mercury filling
  • Supplied with calibration certificate
  • Non-roll end cap
  • Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
  • Made in UK
Especificaciones
Especificaciones
0°C, 50°C, 100°C
inmersión parcial
Glass
230 °F
-4 °F
-4°F to +230°F
± 1.0°C at 35°C
1.2 cm
ISO 17025 UKAS
30.5 cm
Spirit
110 °C
-20°C
De -20 °C a +110 °C
1 °C