Learn More
Brannan™ Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration
General purpose laboratory thermometer complete with calibration certificate.
183.00€ - 293.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 17025 UKAS |
---|---|
Material | Glass |
Anchura (métrico) | 1.2 cm |
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura (métrico) | Relleno del termómetro | Tipo de inmersión | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura (métrico) | Relleno del termómetro | Tipo de inmersión | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
17842978
|
Brannan™
44/403/3 + 49/503/0 |
De -10 °C a +110 °C | Alcohol verde | inmersión parcial | 30.5 cm |
184.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17893018
|
Brannan™
44/450/0 + 49/503/0 |
-10°C a +50°C | Alcohol rojo | inmersión total | 15 cm |
185.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17863008
|
Brannan™
44/002/7 + 49/503/0 |
-18°C to +110°C | Spirit | inmersión parcial | 30.5 cm |
186.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17823298
|
Brannan™
44/002/8 + 49/503/0 |
De -20 °C a +110 °C | Spirit | inmersión parcial | 30.5 cm |
186.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17833048
|
Brannan™
44/011/9 + 49/503/0 |
De -20 °C a +150 °C | Spirit | inmersión total | 30.5 cm |
184.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17852988
|
Brannan™
44/403/0 + 49/503/0 |
De -10 °C a +110 °C | Alcohol rojo | inmersión parcial | 30.5 cm |
183.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17803048
|
Brannan™
44/430/5 + 49/503/0 |
De -10 °C a +110 °C | Alcohol verde | inmersión total | 15 cm |
183.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17843048
|
Brannan™
44/406/0 + 49/503/0 |
De -10 °C a +150 °C | Alcohol rojo | inmersión parcial | 30.5 cm |
186.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17813018
|
Brannan™
44/423/5 + 49/503/0 |
De -10 °C a +110 °C | Alcohol verde | inmersión parcial | 20.5 cm |
183.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17833058
|
Brannan™
44/401/1 + 49/503/0 |
-10°C a +50°C | Alcohol rojo | inmersión total | 30.5 cm |
184.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17893048
|
Brannan™
44/401/0 + 49/503/0 |
-10°C a +50°C | Alcohol rojo | inmersión parcial | 30.5 cm |
186.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17823088
|
Brannan™
46/456/0 + 49/503/0 |
De -100 °C a +50 °C | Alcohol rojo | inmersión total | 30.5 cm |
293.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17803128
|
Brannan™
44/010/8 + 49/503/0 |
De -20 °C a +110 °C | Spirit | inmersión total | 30.5 cm |
183.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17813128
|
Brannan™
44/430/0 + 49/503/0 |
De -10 °C a +110 °C | Alcohol rojo | inmersión total | 15 cm |
183.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- Lab thermometer
- Safe non-mercury filling
- Supplied with calibration certificate
- Non-roll end cap
- Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
- Made in UK
Especificaciones
ISO 17025 UKAS | |
Glass | |
1.2 cm |