Learn More
Brannan™ Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration
General purpose laboratory thermometer complete with calibration certificate.
Marca: Brannan™ 44/002/7 + 49/503/0
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Lab thermometer
- Safe non-mercury filling
- Supplied with calibration certificate
- Non-roll end cap
- Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
- Made in UK
Especificaciones
0°F, 50°F, 100°F | |
inmersión parcial | |
Glass | |
230 °F | |
0 °F | |
de - 0 °F a 230 °F | |
± 2.0°F at 95°F | |
1.2 cm |
ISO 17025 UKAS | |
30.5 cm | |
Spirit | |
110 °C | |
-18°C | |
-18°C to +110°C | |
2°C |