Learn More
3M™ Cinta de Enmascarado 201E
La cinta de enmascarar 201E es una cinta suave de papel crepé, que resiste 80™C. De color beige, con adhesivo de caucho y un grosor de 0,135 mm.
Marca: 3M™ 7100195952
72.62 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21676" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Esta cinta se ha diseñado para uso general en aplicaciones industriales en las que haya una ligera necesidad de resistencia al agua y a la temperatura
Specifications
Beige | |
Crepe Paper | |
Masking Tape | |
50 m x 24 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction