Learn More
Scientific Industries Placa de pinza Genie
La placa de pinza Genie es un accesorio para Roto-Shake Genie, Enviro-Genie, Incubator Genie y Rotator Genie.
Marca:  Scientific Industries SI-1121
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10086291
  • 162.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 08-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Placa de pinza de acero inoxidable para sujetar los tubos
  • Elija entre las siguientes opciones para:3 tubos (de 28 a 30 mm de D.E.), 6 tubos (de 15 a 17 mm de D.E.) o 12 microtubos
  • Se pueden acoplar hasta 8 placas de pinzas, 4 por cada lado, a la plataforma magnética para su uso con el Roto-Shake Genie, Enviro-Genie o Incubator-Genie
  • Se pueden acoplar hasta 12 placas de pinzas, 6 por cada lado, a la plataforma magnética para su uso con el Rotator Genie
Especificaciones
Especificaciones
Tubos de ensayo por placa de 6 x 15 a 17 mm de diám.
Placa de pinzas
14 x 7,6 cm (5,5 x 3 in)
6
De 15 a 17 mm de diám.
Acero inoxidable
Roto-Shake Genie, Enviro-Genie, Incubator Genie y Rotator Genie
6 placas de pinzas