Learn More
Scientific Industries Placa de pinza Genie
La placa de pinza Genie es un accesorio para Roto-Shake Genie, Enviro-Genie, Incubator Genie y Rotator Genie.
33.05€ - 162.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Placa de pinzas |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Dimensiones (L x An) | 14 x 7,6 cm (5,5 x 3 in) |
Para utilizar con (equipo) | Roto-Shake Genie, Enviro-Genie, Incubator Genie y Rotator Genie |
Código de producto | Marca | Admite | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10112172
|
Scientific Industries
SI-1125 |
Tubos de ensayo por placa de 3 x 28 a 30 mm de diám. | 1 unidad |
33.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11341454
|
Scientific Industries
SI-1124 |
Tubos de ensayo por placa de 6 x 15 a 17 mm de diám. | 1 unidad |
33.75€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10086291
|
Scientific Industries
SI-1121 |
Tubos de ensayo por placa de 6 x 15 a 17 mm de diám. | 6 placas de pinzas |
162.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10468052
|
Scientific Industries
SI-1123 |
12 microtubos por placa | 1 unidad |
33.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Placa de pinza de acero inoxidable para sujetar los tubos
- Elija entre las siguientes opciones para:3 tubos (de 28 a 30 mm de D.E.), 6 tubos (de 15 a 17 mm de D.E.) o 12 microtubos
- Se pueden acoplar hasta 8 placas de pinzas, 4 por cada lado, a la plataforma magnética para su uso con el Roto-Shake Genie, Enviro-Genie o Incubator-Genie
- Se pueden acoplar hasta 12 placas de pinzas, 6 por cada lado, a la plataforma magnética para su uso con el Rotator Genie
Especificaciones
Placa de pinzas | |
Acero inoxidable | |
14 x 7,6 cm (5,5 x 3 in) | |
Roto-Shake Genie, Enviro-Genie, Incubator Genie y Rotator Genie |