Learn More
Gibco™ Gentamicina (50 mg/ml)
Gentamicina (50 mg/ml)
Marca: Gibco™ 15750045
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
La gentamicina se prepara en agua destilada.Espectro: Bacterias grampositivas y gramnegativas
Concentración recomendada: 0,5 a 50 μg/ml
Condiciones de almacenamiento recomendadas: + 15 °C a + 30 °C
Uso de gentamicina
Un antibiótico ideal para el cultivo celular debe tener un amplio espectro de actividad antibacteriana y antimicoplasmática, así como la libertad de toxicidad celular.Gentamicina se aproxima a estos requisitos. Posee propiedades biológicas y bioquímicas, que la hacen superior al uso de penicilina y estreptomicina (PS). En el cultivo celular se utiliza normalmente a una concentración de 25-50 μg/ml en el medio de crecimiento, pero las concentraciones más altas, por ejemplo 200 μg/ml, se utilizan a menudo en estudios virales cuando se sabe que las muestras están infectadas.
Ventajas
Amplio espectro - más amplio y más eficaz que la penicilina/estreptomicina
Así como ser activo contra muchos microorganismos grampositivos o gramnegativos, la gentamicina es activa contra cepas de Proteus y Staphylococcus que a veces pueden ser resistentes a una mezcla de PS y a diferencia de PS, la gentamicina es activa contra cepas de Pseudomonas.
Actividad antimicoplasmática
Aunque no activa contra levaduras, mohos o protozoos, la gentamicina ha sido reportada como activa contra varias pero no todas las cepas de micoplasma.
Estabilidad de PH
La gentamicina ha demostrado ser estable sobre un rango de pH de 2 a 10 en medios de cultivo tisular a + 37 °C durante 15 días, A diferencia de la estreptomicina, que es rápidamente destruida por las condiciones alcalinas y la penicilina, que es inestable tanto a pH ácido como alcalino.
Estabilidad de la temperatura
La gentamicina es estable a todas las temperaturas y puede resistir la esterilización en autoclave. Por lo tanto, si se utiliza un medio en polvo esterilizable en autoclave, se puede añadir gentamicina antes de la esterilización. La esterilización normal en autoclave casi completamente desactiva la penicilina y reduce la actividad de la estreptomicina en 50 %.
La actividad no se ve afectada por la presencia de suero
En comparación con la penicilina, que pierde inmediatamente 30 % de su actividad cuando se añade a los medios de cultivo tisular que contienen suero, la gentamicina no se ve afectada.
Tolerancia celular
La concentración sugerida está muy por debajo de la dosis máxima tolerada por las células. Las células tolerarán concentraciones 20X superiores a las normales.
Estabilidad y replicación de virus en presencia de gentamicina
El uso de gentamicina no afecta los rendimientos de virus ni al formato de las placas. Además, no afecta ni interfiere a los rendimientos o los ensayos.
Aumento de los aislamientos de virus
En la actualidad, no se dispone de datos suficientes para demostrar claramente que este es el caso, pero la acumulación de pruebas parece apoyar esta afirmación. Básicamente la razón es que la actividad antibiótica superior de la gentamicina permite que algunos cultivos mal infectados crezcan y sean leídos mientras que los antibióticos menos eficaces no controlarían el crecimiento bacteriano y por lo tanto el cultivo no puede ser leído.
Uso adicional
Como aditivo en medios micológicos para prevenir el crecimiento bacteriano. Las propiedades enumeradas anteriormente hacen que la gentamicina sea ideal para su uso en cultivos celulares y tisulares, así como para el transporte de cultivos celulares y muestras clínicas que contengan virus o cualquier muestra en la que se deba evitar el crecimiento excesivo de bacterias.
Especificaciones
Norma ISO 13485, cGMP, FDA | |
Gentamicina, 100 ml, 50 mg/ml, temperatura de almacenamiento 15 a 30 °C, antibiótico, agente gentamicina, tipo de reactivo antibiótico, 24 meses de vida útil, Certificado ISO 13485/cGMP/FDA, temperatura ambiente/ambiente, menos recursos usados/menos residuos | |
Líquido | |
Cultivo de células de mamífero, prevención de contaminación de cultivo de células |
De 15 a 30 °C | |
50 mg/mL | |
Gentamicina | |
100 mL |