Learn More
Gibco™ Gentamicina (50 mg/ml)
Gentamicina (50 mg/ml)
174.00€ - 10580.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | De 15 a 30 °C |
---|---|
Concentración | 50 mg/mL |
Formulario | Líquido |
Tipo de producto | Gentamicina |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11520506
|
Gibco™
15750037 |
20 ml |
174.00€
20 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11530506
|
Gibco™
15750045 |
100 mL |
570.00€
100 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11540506
|
Gibco™
15750094 |
20 x 20 mL |
3010.00€
paquete de 20 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11550506
|
Gibco™
15750102 |
20 x 100 mL |
10580.00€
400 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
La gentamicina se prepara en agua destilada.Espectro: Bacterias grampositivas y gramnegativas
Concentración recomendada: De 0,5 a 50 μg/ml
Condiciones de almacenamiento recomendadas: De +15 °C a +30 °C
Uso de gentamicina
Un antibiótico ideal para el cultivo celular debe tener un amplio espectro de actividad antibacteriana y antimicoplasmática, así como ausencia de toxicidad celular. La gentamicina se aproxima a estos requisitos. Tiene propiedades biológicas y bioquímicas, que la hacen superior al uso de la penicilina y la estreptomicina (PE). En el cultivo celular se utiliza normalmente a una concentración de 25-50 μg/ml en un medio de cultivo, pero las concentraciones más altas, por ejemplo, 200 μg/ml, se utilizan a menudo en estudios virales cuando se sabe que las muestras están infectadas.
Ventajas
Amplio espectro - más amplio y más eficaz que la penicilina / estreptomicina
También es más activa contra muchos microorganismos grampositivos o gramnegativos, la gentamicina es activa contra cepas de proteus y estafilococos que a veces pueden ser resistentes a una mezcla de PE y, a diferencia de la PE, la gentamicina es activa contra cepas depseudomonas .
Actividad antimicoplasma
Aunque la gentamicina no es activa contra levaduras, mohos o protozoos, sí lo es contra varias pero no todas las cepas de micoplasma.
Estabilidad del pH
La gentamicina ha demostrado ser estable en un rango de pH de dos a 10 en medios de cultivo tisular a + 37 °C durante 15 días, a diferencia de la estreptomicina, que se destruye rápidamente por las condiciones alcalinas; y la penicilina, que es inestable tanto en pH ácido como alcalino.
Estabilidad de la temperatura
La gentamicina es estable a todas las temperaturas y puede resistir la esterilización en autoclave. Por lo tanto, si se utiliza un medio en polvo esterilizable en autoclave, se puede añadir gentamicina antes de la esterilización. La esterilización normal en autoclave inactiva la penicilina casi por completo y reduce la actividad de la estreptomicina en un 50 %.
La actividad no se ve afectada por la presencia de suero
En comparación con la penicilina, que pierde inmediatamente el 30 % de su actividad cuando se añade a los medios de cultivo tisular que contienen suero, la gentamicina no se ve afectada.
Tolerancia celular
la concentración sugerida está muy por debajo de la dosis máxima tolerada por las células. Las células tolerarán un exceso de 20X concentraciones normales.
Estabilidad y replicación de virus en presencia de gentamicina
El uso de gentamicina no afecta a la producción de virus ni a la formación de placa. Además, no afecta a la producción o análisis de interferón.
Mayor aislamiento de virus
Actualmente, no se dispone de datos suficientes para demostrar claramente que este es el caso, pero la acumulación de pruebas parece apoyar esta afirmación. Básicamente, la razón es que la actividad antibiótica superior de la gentamicina permite que algunos cultivos mal infectados crezcan y se lean, mientras que los antibióticos menos eficaces no controlan la proliferación bacteriana y, por lo tanto, el cultivo no puede leerse.
Uso adicional
Como aditivo en medios de micología para prevenir la proliferación bacteriana. Las propiedades descritas anteriormente hacen que la gentamicina sea ideal para su uso en cultivos celulares y tisulares, así como para el transporte de cultivos celulares y muestras clínicas que contengan virus o cualquier muestra en la que se deba evitar el crecimiento excesivo de bacterias.
Especificaciones
De 15 a 30 °C | |
50 mg/mL | |
Líquido | |
Gentamicina |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.