Learn More
Acetato de geranilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
It is used primarily as a component of perfumes for creams and soaps and as a flavoring ingredient. It is used particularly in rose, lavender and geranium formulations where a sweet fruity or citrus aroma is desired. It is found to have has anti-oxidant, anti-inflammatory and anti-proliferative activities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Se utiliza principalmente como componente de perfumes para cremas y jabones, y como ingrediente aromatizante. Se utiliza especialmente en las formulaciones de olor a rosas, lavanda y geranio, donde se desea un aroma a frutas dulces o cítricos. Desempeña actividades antioxidantes, antiinflamatorias y antiproliferativas.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes y del calor. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener refrigerado.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Geranyl acetate |
Densidad | 0.91 |
Punto de ebullición | 137°C to 139°C (25 mm) |
Temperatura de inflamación | 104°C (219°F) |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 0.98 |
Índice de refracción | 1.461 |
Cantidad | 100 g |
Información de solubilidad | Not miscible or difficult to mix in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.29 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
10252869 | Certificado de análisis | 28/10/2024 | A19864.14,A19864.22 |
10243697 | Certificado de análisis | 13/10/2022 | A19864.14,A19864.22 |
10238703 | Certificado de análisis | 12/04/2022 | A19864.14,A19864.22 |
10196975 | Certificado de análisis | 23/11/2021 | A19864.14,A19864.22 |
10198348 | Certificado de análisis | 23/11/2021 | A19864.14,A19864.22 |