Learn More
Liebherr™ Congeladores estáticos con altura de mesa de la serie GGU
Adecuado para instalación bajo encimera. Los congeladores estáticos con altura de mesa de la serie GGU de Liebherr™ son congeladores simples y confiables con estantes de placa evaporadora, controles electrónicos, pantalla digital y alarma de temperatura. Disponible solo con estantes, con contenedores de alambre o con cajones sólidos.
Marca: Liebherr™ GGUesf 1405
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Sistema de evaporador de placas estático: Garantiza una capacidad de congelación cercana al producto para una congelación muy sencilla y fiable
- Controles electrónicos con pantalla digital de temperatura: Proporciona controles fáciles de usar sin abrir la puerta, con una alarma de temperatura visual y sonora
- Puertas con bisagras reversibles: Diseñado para uso intensivo con mangos ergonómicos y fáciles de agarrar
- Sistema de refrigeración eficiente: Reduce el consumo de energía y los costes operativos con componentes de calidad superior
- Refrigerante respetuoso con el medio ambiente: Efecto invernadero mínimo y sin potencial de agotamiento del ozono con una eficiencia energética excepcional
Especificaciones
133 L | |
HardLine con asa Slimline | |
Intercambiable a la derecha | |
4 placas de evaporador | |
Manual | |
R 600a | |
Acero inoxidable | |
Digital, externo | |
Electrónico | |
44.3 × 47,4 × 67,6 (L × An × Al) | |
Compartimentos: 3 × 15 cm, 1 × 17cm | |
0,6 A | |
50 Hz | |
38 kg |
De -15 °C a -32 °C | |
1 | |
0 | |
24 kg | |
Bloqueo por llave | |
Acero | |
Poliestirol blanco moldeado | |
Acero inoxidable | |
Alarma de temperatura, patas ajustables | |
61,5 ×60 × 83 (L × An × Al): | |
0,724 kWh/24 h | |
220/240 V | |
100 w | |
35 kg |