Learn More
Brady™ GHS Symbol - Explosive, Card Mounted
Pre-printed labels to identify your chemical product containers.
14.70€ - 16.75€
Especificaciones
Acabado | Satinado |
---|---|
Material | Poliéster |
Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
Grosor | 0,099 mm |
Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a 110 °C |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15454841
|
Brady™
811678 |
100 mm | 100 mm |
16.75€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15484841
|
Brady™
811682 |
70 mm | 70 mm |
14.70€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- High-quality labels that can withstand the most demanding environments
- Highly resistant to bad weather, abrasion and chemical products
Especificaciones
Satinado | |
Acrílico permanente | |
De -40 °C a 110 °C |
Poliéster | |
0,099 mm | |
Diamante |