Learn More
Gibco™ DMEM/F-12 avanzado
Se utiliza como medio basal para favorecer el crecimiento de muchas células de mamífero diferentes. Advanced DMEM/F-12 Gibco™ se utiliza en aplicaciones de procesamiento de cultivos celulares.
Marca: Gibco™ 12634010
39.18 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24071" para aplicar la oferta.
Descripción
- Contiene 4 veces la concentración de aminoácidos y vitaminas del medio esencial mínimo original de Eagle
- Está formulado originalmente con bajas cantidades de glucosa (1 g/l) y piruvato sódico, pero a menudo se utiliza con niveles de glucosa más altos, con o sin piruvato sódico
- No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
- Requiere suplementación, normalmente con el 10 % de suero bovino fetal (SBF)
- Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (3,7 g/l) y, por lo tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico
- Las células cultivadas con éxito en DMEM incluyen fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso, así como líneas de células HeLa, 293, cos-7 y PC-12
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
MRC-5, SP2, Vero, WI-38 y Jurkat | |
1 X | |
DMEM (medio Eagle modificado de Dulbecco)/F-12 | |
Estéril con filtro | |
Alto contenido en glucosa, Rojo de fenol, Piruvato sódico, Aminoácidos no esenciales | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
500 mL | |
Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación |
Origen animal | |
Líquido | |
Suero reducido | |
Estéril con filtro | |
Sin glutamina, Sin HEPES | |
Gibco™ | |
Temperatura ambiente |
Seguridad y manipulación
- Methyl benzoate
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Methyl benzoate
Ofertas especiales
-
Thermo Scientific Nunc
,
Thermo Scientific Nalgene
,
Gibco
,
Invitrogen
,
Thermo Scientific
Promoción de la biología celular
Descubra cómo puede maximizar sus ahorros e impulsar su investigación al siguiente nivel con nuestros productos de gama alta de Gibco y Thermo Scientific.Promo Code: 24071Expires: 2025-06-30