Learn More
Gibco™ Suplemento AmnioMAX™ C-100
Una parte del kit utilizado para preparar el medio completo Gibco AmnioMAX C-100 suplementado por completo y desarrollado para cultivar células del líquido amniótico humano a corto plazo para estudios citogenéticos y procedimientos de diagnóstico in vitro
61.75€ - 185.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De – 5 a – 20 °C Condiciones de envío: Congelado Vida útil: 16 meses a partir de la fecha de fabricación. Use el medio completo en un plazo de 7 a 10 días una vez abierto. |
---|---|
Formulario | Congelado |
Tipo de producto | Suplemento |
Esterilidad | Estéril con filtro |
Sterilization Method | Sterile-filtered |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10772077
|
Gibco™
12556015 |
15 mL |
61.75€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10507485
![]() |
Gibco™
12556023 |
75 mL |
185.00€
75 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Formato de uso sencillo: El medio completo AmnioMAX C-100 Gibco es un kit de dos partes para la preparación de un medio completo que no requiere suplementos adicionales. El medio completo puede almacenarse entre 2 y 8 °C durante un máximo de diez días
- Calidad y pruebas de rendimiento
- Cada lote del medio completo AmnioMAX C-100 Gibco se ha probado en un laboratorio de citogenética de referencia certificado en EE. UU. para garantizar un rendimiento superior en todo momento
- Las muestras de líquido amniótico humano primario agrupadas se cultivan durante seis días en el medio completo AmnioMAX C-100 Gibco antes de medir el número total de colonias y el número total de colonias mitóticas
- Además, cada lote se somete a pruebas de esterilidad, pH y osmolalidad
- Formulación única y optimizada
- El medio completo AmnioMAX C-100 Gibco contiene suero bovino fetal (SBF), gentamicina y L-glutamina para maximizar la fijación y el crecimiento celular
- Cuenta con un sistema de amortiguación mejorado que proporciona una mayor estabilidad del pH durante las manipulaciones de los cultivos
Líquido amniótico y cultivo de vellosidades coriónicas, análisis celular, cultivo celular, proliferación celular, viabilidad celular, proliferación y función, clínica, investigación clínica y traslacional, citogenética, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Compliance
Gibco AmnioMAX C-100 Supplement is manufactured at a cGMP compliant facility, located in Grand Island, New York. The facility is registered with the FDA as a medical device manufacturer and is certified to ISO 13485 standards.
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: De – 5 a – 20 °C Condiciones de envío: Congelado Vida útil: 16 meses a partir de la fecha de fabricación. Use el medio completo en un plazo de 7 a 10 días una vez abierto. |
|
Suplemento | |
Sterile-filtered | |
AmnioMAX™ |
Congelado | |
Estéril con filtro | |
Glutamina | |
Hielo seco |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 16 meses
Diagnóstico in vitro.