Learn More
Gibco™ Suplemento AmnioMAX™ C-100
Una parte del kit utilizado para preparar el medio completo Gibco AmnioMAX C-100 suplementado por completo y desarrollado para cultivar células del líquido amniótico humano a corto plazo para estudios citogenéticos y procedimientos de diagnóstico in vitro
Marca:  Gibco™ 12556015
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10772077
  • 61.75€ / cada uno
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Formato de uso sencillo: El medio completo AmnioMAX C-100 Gibco es un kit de dos partes para la preparación de un medio completo que no requiere suplementos adicionales. El medio completo puede almacenarse entre 2 y 8 °C durante un máximo de diez días
  • Calidad y pruebas de rendimiento
  • Cada lote del medio completo AmnioMAX C-100 Gibco se ha probado en un laboratorio de citogenética de referencia certificado en EE. UU. para garantizar un rendimiento superior en todo momento
  • Las muestras de líquido amniótico humano primario agrupadas se cultivan durante seis días en el medio completo AmnioMAX C-100 Gibco antes de medir el número total de colonias y el número total de colonias mitóticas
  • Además, cada lote se somete a pruebas de esterilidad, pH y osmolalidad
  • Formulación única y optimizada
  • El medio completo AmnioMAX C-100 Gibco contiene suero bovino fetal (SBF), gentamicina y L-glutamina para maximizar la fijación y el crecimiento celular
  • Cuenta con un sistema de amortiguación mejorado que proporciona una mayor estabilidad del pH durante las manipulaciones de los cultivos
Líquido amniótico y cultivo de vellosidades coriónicas, análisis celular, cultivo celular, proliferación celular, viabilidad celular, proliferación y función, clínica, investigación clínica y traslacional, citogenética, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Compliance
Gibco AmnioMAX C-100 Supplement is manufactured at a cGMP compliant facility, located in Grand Island, New York. The facility is registered with the FDA as a medical device manufacturer and is certified to ISO 13485 standards.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: De – 5 a – 20 °C
Condiciones de envío: Congelado
Vida útil: 16 meses a partir de la fecha de fabricación. Use el medio completo en un plazo de 7 a 10 días una vez abierto.
Suplemento
Sterile-filtered
AmnioMAX™
Hielo seco
Congelado
Estéril con filtro
Glutamina
15 mL
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2938926 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number12556015,12556023
Número de lote2451687 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number12556015,12556023
Número de lote2451679 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number12556015,12556023
Número de lote2474846 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number12556015,12556023
Número de lote2592002 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number12556015,12556023
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Gibco™ Suplemento AmnioMAX™ C-100 > 15 ml
Diagnóstico in vitro.