Learn More
Mettler Toledo™ Sensor de oxígeno disuelto InLab™ 605
Marca: Mettler Toledo™ 51340292
872.70 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
10 m | |
De 0 °C a 60 °C | |
Certificado CE, ISO 9001 |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Título del producto
Mettler Toledo™ Sensor de oxígeno disuelto InLab™ 605 > Longitud del cable: 10 m
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido