Learn More
Gibco™ Suplemento N-2 (100X)
Suplemento N-2 (100X)
Marca: Gibco™ 17502048
150.66 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El suplemento N-2 es un suplemento sin suero definido químicamente basado en la formulación Bottenstein N-1.Se recomienda emplear el suplemento N-2 para el crecimiento y la expresión de neuroblastomas, así como neuronas post-mitóticas en cultivos primarios tanto del sistema nervioso periférico (SNP) como del sistema nervioso central (SNC). El suplemento N-2 se puede emplear como un sustituto para la formulación Bottenstein N-1. El suplemento N-2 se proporciona como un concentrado de 100X.
El suplemento N-2 puede utilizarse con medios Neurobasal™ suplementados con factores de crecimiento como bFGF y EGF o utilizarse con DMEM.
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
Especificaciones
Almacenar en el congelador (de – 5 a – 20°C) y proteger de la luz. |
|
Sin suero | |
Cultivo de células de mamífero | |
Suplemento de cultivo celular | |
Estéril | |
5 mL | |
Endotoxinas, rendimiento, esterilidad |
Células neuronales | |
100 X | |
Líquido | |
Sin suero | |
entre 6 y 8 | |
Hielo seco |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Otros peligros
- Mercuric acetate
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Mercuric acetate
Título del producto
Gibco™ Suplemento N-2 (100X) > 5 ml