Learn More
Cole-Parmer™ Cepillo de limpieza para muestreadores
Mantenga su muestreador Sludge Judge en perfecto funcionamiento con este cepillo de limpieza para muestreadores.
Marca: Cole-Parmer™ 05465-78
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Cepillo de limpieza para el muestreador Sludge Judge. Suministros de laboratorio científicos. Fabricado en Estados UnidosEspecificaciones
Cleaning Brush | |
Galvanized Steel | |
Sludge Judge Samplers | |
152.4 mm |
Poliéster | |
Twisted Wire | |
6 in |
Título del producto
Cole-Parmer™ Cepillo de limpieza para muestreadores > Cepillo de limpieza para muestreadores
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido