Learn More
Gibco™ Colagenasa, tipo I, polvo
Escinde el vínculo entre un aminoácido neutro (X) y la glicina en la secuencia Pro-X-Gly-Pro, que se encuentra con alta frecuencia en el colágeno.
Marca:  Gibco™ 17100017
254.14 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00105kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10114532
  • 269.00€ / 1 g
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • La colagenasa es una proteasa que escinde el vínculo entre un aminoácido neutro (X) y la glicina en la secuencia Pro-X-Glic-Pro, que se encuentra con alta frecuencia en el colágeno.
  • Es única entre las proteasas por su capacidad para degradar las fibrillas de colágeno nativo de triple hélice que comúnmente se encuentran en tejidos conectivos, como la piel, los tendones, los vasos sanguíneos y los huesos.
  • La desagregación de colagenasa es adecuada para el cultivo de tumores humanos, riñón de ratón, cerebro humano adulto y fetal, y muchos otros tejidos, como el epitelio.
  • La colagenasa es relativamente suave, se disocia bien a temperatura y pH fisiológicos, y no requiere agitación mecánica ni un equipo especial.
  • La colagenasa Gibco™ Tipo I está aislada de Clostridium histolyticum y envasada como polvo liofilizado, no estéril para su uso en investigación en disociación de células o tejidos y perfusiones de órganos.
  • En comparación con otras preparaciones de colagenasa, la colagenasa Gibco™ Tipo I presenta niveles medios de colagenasa, caseinasa, clostripaina y actividad tríptica. Resulta adecuada para la digestión de células o tejidos grasos, suprarrenales y hepáticos.
  • Se garantiza que la actividad de la colagenasa Gibco™ Tipo I será superior a 125 unidades/mg.
  • Almacenar de 2 °C a 8 °C, protegido de la luz.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: de 2 °C a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Temperatura ambiente
Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de fabricación
Colagenasa
1 g
Liofilizado
No estéril
Temperatura ambiente