Learn More
Gibco™ Colagenasa, tipo I, polvo
Escinde el vínculo entre un aminoácido neutro (X) y la glicina en la secuencia Pro-X-Gly-Pro, que se encuentra con alta frecuencia en el colágeno.
179.00€ - 269.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: de 2 °C a 8 °C. Proteger de la luz Condiciones de envío: Temperatura ambiente Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de fabricación |
---|---|
Formulario | Liofilizado |
Tipo de producto | Colagenasa |
Esterilidad | No estéril |
Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11500536
|
Gibco™
17018029 |
500 mg |
179.00€
500 miligramos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10114532
|
Gibco™
17100017 |
1 g |
269.00€
1 g |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- La colagenasa es una proteasa que escinde el vínculo entre un aminoácido neutro (X) y la glicina en la secuencia Pro-X-Glic-Pro, que se encuentra con alta frecuencia en el colágeno.
- Es única entre las proteasas por su capacidad para degradar las fibrillas de colágeno nativo de triple hélice que comúnmente se encuentran en tejidos conectivos, como la piel, los tendones, los vasos sanguíneos y los huesos.
- La desagregación de colagenasa es adecuada para el cultivo de tumores humanos, riñón de ratón, cerebro humano adulto y fetal, y muchos otros tejidos, como el epitelio.
- La colagenasa es relativamente suave, se disocia bien a temperatura y pH fisiológicos, y no requiere agitación mecánica ni un equipo especial.
- La colagenasa Gibco™ Tipo I está aislada de Clostridium histolyticum y envasada como polvo liofilizado, no estéril para su uso en investigación en disociación de células o tejidos y perfusiones de órganos.
- En comparación con otras preparaciones de colagenasa, la colagenasa Gibco™ Tipo I presenta niveles medios de colagenasa, caseinasa, clostripaina y actividad tríptica. Resulta adecuada para la digestión de células o tejidos grasos, suprarrenales y hepáticos.
- Se garantiza que la actividad de la colagenasa Gibco™ Tipo I será superior a 125 unidades/mg.
- Almacenar de 2 °C a 8 °C, protegido de la luz.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: de 2 °C a 8 °C. Proteger de la luz Condiciones de envío: Temperatura ambiente Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de fabricación |
|
Colagenasa | |
Temperatura ambiente |
Liofilizado | |
No estéril |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.