Learn More
Gibco™ Dihidrocloruro de puromicina
Antibiótico aminonucleósido producido por Streptomyces alboniger
319.00€ - 592.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De – 5 a – 20 °C Condiciones de envío: Congelado Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación |
---|---|
Concentración | 10 mg/mL |
Tipo de cultivo | Cultivo celular de mamíferos, cultivo celular de insectos |
Formulario | Líquido |
Tipo de producto | Puromicina |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12122530
|
Gibco™
A1113803 |
10 viales |
319.00€
10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10296974
|
Gibco™
A1113802 |
1 frasco |
592.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
La puromicina funciona al inhibir la transferencia peptídica tanto en ribosomas procariotas como eucariotas; la resistencia se consigue mediante la expresión del gen pac.
- Se utiliza en biología celular como antibiótico de selección en sistemas de cultivo celular de mamíferos.
- La concentración de trabajo recomendada oscila entre 0,2 y 5,0 μg/ml.
- Puede ser tóxica para las células eucariotas a concentraciones de tan solo 1 μg/ml
- Se suministra a 10 mg/ml en tampón HEPES de 20 mm (pH entre 7,2 y 7,5)
Cultivo celular, clonación, cultivo de células S2 de Drosophila, cultivo de células de insecto, cultivo de células de mamíferos, selección, cultivo de células Sf9 y Sf21, transfección, transformación
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: De – 5 a – 20 °C Condiciones de envío: Congelado Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación |
|
Cultivo celular de mamíferos, cultivo celular de insectos | |
Puromicina | |
Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES) | |
Gibco™ |
10 mg/mL | |
Líquido | |
Estéril con filtro | |
Selección⁄generación de líneas celulares estables eucariotas | |
Hielo seco |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 12 meses
- Puromycin
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: puromycin