Learn More
Gibco™ IMDM, suplemento GlutaMAX™
GREENER_CHOICE
IMDM (Iscove's Modified Dulbecco's Medium) is well suited for rapidly proliferating, high-density cell cultures, including Jurkat, COS-7, and macrophage cells.
Marca:  Gibco™ 31980030
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12539089
  • 66.25€ / 500 ml
Edge
Explore más ofertas especiales
Requires : Suplementación
Descripción
Descripción
  • El medio Dulbecco modificado de Iscove (IMDM) es muy adecuado para cultivos celulares de alta densidad y proliferación rápida, como Jurkat, COS-7 y macrófagos.
  • Almacenar de 2 °C a 8 °C, protegido de la luz.
Modificado de la siguiente manera:
  • Con: GlutaMAX™, rojo fenol
  • Sin: α-tioglicerol, 2-mercaptoetanol
Uso de IMDM
  • El IMDM, una modificación del medio Eagle modificado de Dulbecco, incluye selenio, así como aminoácidos y vitaminas adicionales.
  • Este medio exclusivo carece de hierro, ya que el nitrato de potasio reemplaza al nitrato férrico.
  • El IMDM con el suplemento GlutaMAX™ minimiza la acumulación de amoniaco tóxico y mejora la viabilidad y el crecimiento celulares en un formato fácil de usar.
  • El IMDM no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento; por lo tanto, requiere suplementación, comúnmente con un 10 % de Suero Bovino Fetal (SBF). 
  • Utiliza un sistema de tampón de bicarbonato sódico (3,024 g/l) y, por tanto, requiere un entorno con un 5–10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Células Jurkat, COS-7 y macrófagos
1 X
IMDM (medio de Dulbecco modificado de Iscove)
Estéril con filtro
Sin α-tioglicerol, Sin 2-mercaptoetanol
Gibco™, GlutaMAX™
Temperatura ambiente
Libre de material de origen animal
Líquido
Estéril con filtro
Alto contenido en glucosa, GlutaMAX, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES), Rojo de fenol, Piruvato sódico
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
500 mL
Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Gibco™ IMDM, suplemento GlutaMAX™ > 500 mL
Diagnóstico in vitro.