Learn More
Gibco™ L-glutamina (200 mM)
GREENER_CHOICE
Solución madre lista para su uso que actúa como suplemento de cultivos celulares
9.30€ - 23.22€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glutamina
pH 5 to 6
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 100 X
Forma física Líquido
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15430614
Ver documentos Detalles de la promoción
Gibco™
25030149
20 mL
9.30€
20 ml
11539876
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Gibco™
25030081
100 mL
23.22€
100 ml
Descripción
Descripción
La L-glutamina es un aminoácido necesario para el cultivo celular. La L-glutamina participa en la formación de purina y nucleótidos de pirimidina, aminoazúcares, glutatión, L-glutamato y otros aminoácidos, así como en la síntesis de proteínas y la producción de glucosa. A diferencia de la mayoría de los demás aminoácidos, la L-glutamina no es estable en solución. El ritmo al que avanza la degradación depende del tiempo, la temperatura y el pH.
  • La concentración óptima depende del tipo de célula y del medio empleado para el cultivo de las células, aunque generalmente está en el intervalo de 2 a 6 mM
  • Se fabrica en unas instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales, que se encuentran ubicadas en Paisley, Escocia (Reino Unido) y que están registradas en la FDA como fabricante de productos sanitarios y certificadas conforme a la norma ISO 13485
Bioproducción, cultivo celular, clonación, cultivo de células de mamíferos, transformación, producción de vacunas víricas
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
Glutamina
5 to 6
100 X
Líquido
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 24 meses
Recommended Storage : Condiciones de almacenamiento: De – 5 a – 20 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Congelado
Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de fabricación
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Gibco™ L-glutamina (200 mM)