Learn More
Gibco™ Agua destilada
GREENER_CHOICE
Agua de alta calidad para su uso como disolvente en la preparación de medios de cultivos celulares y reactivos de laboratorio.
Marca:  Gibco™ 15230162
14.71 EUR hasta el 2025-03-21
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12589069
  • 22.07€ / 500 ml
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Descripción
This distilled water is high-quality water for use as a solvent in the preparation of cell culture media and laboratory reagents. Available in many sizes to meet your needs, this distilled water features:
  • Cell culture quality
  • Proven performance
  • Suitable for use in cell culture and molecular biology applications
  • Agua de alta calidad para su uso como disolvente en la preparación de medios de cultivos celulares y reactivos de laboratorio.
  • El agua está preparada mediante destilación y filtración (0,1 µm), sin sustancias añadidas.
  • La conductividad, el carbono orgánico total, las endotoxinas y la contaminación microbiana se comprueban a diario; los metales se comprueban mensualmente
  • Se puede usar para una amplia variedad de aplicaciones, incluidas la preparación de medios de polvo o Advanced Granulation Technology™ (AGT™), la creación de soluciones y la dilución de tampones.
  • Almacenar entre 15 °C y 30 °C
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Cultivo celular
Sterile-filtered
500 mL
Temperatura ambiente
Frasco
No tratado con DEPC
Filtrado por membrana
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2562523 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number15230279,15230147,15230170,15230261,15230162,15230253
Número de lote2756265 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number15230279,15230147,15230170,15230261,15230162,15230253
Número de lote2661106 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number15230279,15230147,15230170,15230261,15230162,15230253
Número de lote2510007 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number15230279,15230147,15230170,15230261,15230162,15230253
Número de lote2517864 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number15230279,15230147,15230170,15230261,15230162,15230253
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Gibco™ Agua destilada > 500 mL