Learn More
Gibco™ Agua destilada
GREENER_CHOICE
Agua de alta calidad para su uso como disolvente en la preparación de medios de cultivos celulares y reactivos de laboratorio.
Marca:  Gibco™ 15230204
107.33 EUR hasta el 2025-03-21
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15480594
  • 161.00€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Descripción
This distilled water is high-quality water for use as a solvent in the preparation of cell culture media and laboratory reagents. Available in many sizes to meet your needs, this distilled water features:
  • Cell culture quality
  • Proven performance
  • Suitable for use in cell culture and molecular biology applications
  • Agua de alta calidad para su uso como disolvente en la preparación de medios de cultivos celulares y reactivos de laboratorio.
  • El agua está preparada mediante destilación y filtración (0,1 µm), sin sustancias añadidas.
  • La conductividad, el carbono orgánico total, las endotoxinas y la contaminación microbiana se comprueban a diario; los metales se comprueban mensualmente
  • Se puede usar para una amplia variedad de aplicaciones, incluidas la preparación de medios de polvo o Advanced Granulation Technology™ (AGT™), la creación de soluciones y la dilución de tampones.
  • Almacenar entre 15 °C y 30 °C
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Cultivo celular
Sterile-filtered
10 x 500 mL
Temperatura ambiente
Frasco
No tratado con DEPC
Filtrado por membrana
Documentos
Brochures
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Gibco™ Agua destilada > 10 x 500 mL