Learn More
Gibco™ Tripsina (0,25 %), rojo fenol
GREENER_CHOICE
Fabricada con polvo de tripsina, una mezcla irradiada de proteasas derivadas del páncreas porcino
Marca:  Gibco™ 15050065
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12579069
  • 26.25€ / 100 ml
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Las soluciones de tripsina Gibco™ se fabrican con polvo de tripsina, una mezcla irradiada de proteasas derivadas del páncreas porcino.
  • Debido a su fuerza digestiva, se emplea ampliamente para la disociación celular, el pasaje de cultivos celulares rutinarios y la disociación de tejido primario.
  • Esta solución está fabricada con un indicador rojo de fenol y sin EDTA.
  • Las soluciones de tripsina Gibco™ se prueban para averiguar el pH, la osmolalidad, la esterilidad y el rendimiento.
  • Antes de la fabricación, las materias primas se prueban para detectar radiación con haces de electrones; asimismo, se comprueba si existe contaminación mediante endotoxinas, VPP, PCV 1/2, micoplasma, bacterias, hongos y virus, al tiempo que se realizan varios ensayos de actividad, análisis de cenizas y análisis de humedad.
  • Dispone de: trazabilidad del lote, certificados de origen animal, análisis de lotes, certificados de radiación, un resumen de inactivación viral y transparencia de la cadena de suministro.
  • La solución debe almacenarse entre -5 °C y -20 °C.
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Compliance
Manufactured at a cGMP compliant facility that is registered with the FDA as a medical device manufacturer and certified to ISO 13485 standards.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sin EDTA
Células de mamíferos
1X
Reactivo para disociación de cultivo celular
Sterile-filtered
280 - 310 mOsm/kg
100 mL
Origen animal
Condiciones de almacenamiento: De - 5 a - 20 °C
Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
Origen animal
Líquido
Estéril con filtro
Rojo de fenol
Gibco™
Hielo húmedo
Bioensayo in vitro
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2500304 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number15050065
Número de lote2679067 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number15050065
Número de lote2679069 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number15050065
Número de lote2500314 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number15050065
Número de lote2753822 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number15050065
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Gibco™ Tripsina (0,25 %), rojo fenol > Cantidad: 100 mL
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.