Learn More
Gibco™ Tripsina (0,25 %), rojo fenol
Fabricada con polvo de tripsina, una mezcla irradiada de proteasas derivadas del páncreas porcino
26.25€
Especificaciones
Quelantes | Sin EDTA |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De - 5 a - 20 °C Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de fabricación. |
Tipo de célula | Células de mamíferos |
Clasificación | Origen animal |
Concentración | 1X |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12579069
![]() |
Gibco™
15050065 |
100 mL |
26.25€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Las soluciones de tripsina Gibco™ se fabrican con polvo de tripsina, una mezcla irradiada de proteasas derivadas del páncreas porcino.
- Debido a su fuerza digestiva, se emplea ampliamente para la disociación celular, el pasaje de cultivos celulares rutinarios y la disociación de tejido primario
- Esta solución está fabricada con un indicador rojo de fenol y sin EDTA.
- Las soluciones de tripsina Gibco™ se prueban para averiguar el pH, la osmolalidad, la esterilidad y el rendimiento.
- Antes de la fabricación, las materias primas se prueban para detectar radiación con haces de electrones; asimismo, se comprueba si existe contaminación mediante endotoxinas, VPP, PCV 1/2, micoplasma, bacterias, hongos y virus, al tiempo que se realizan varios ensayos de actividad, análisis de cenizas y análisis de humedad.
- Dispone de trazabilidad del lote, certificados de origen animal, análisis de lotes, certificados de radiación, un resumen de inactivación viral y transparencia de la cadena de suministro.
- La solución debe almacenarse entre -5 °C y -20 °C.
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Compliance
Manufactured at a cGMP compliant facility that is registered with the FDA as a medical device manufacturer and certified to ISO 13485 standards.
Especificaciones
Sin EDTA | |
Células de mamíferos | |
1X | |
Reactivo para disociación de cultivo celular | |
Sterile-filtered | |
280 - 310 mOsm/kg | |
Hielo húmedo | |
Bioensayo in vitro |
Condiciones de almacenamiento: De - 5 a - 20 °C Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de fabricación. |
|
Origen animal | |
Líquido | |
Estéril con filtro | |
Rojo de fenol | |
Gibco™ | |
Origen animal |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 24 meses
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.