Learn More
Gilson™ Micropipetas de desplazamiento positivo MICROMAN™ E
Micropipetas de diseño ergonómico para líquidos difíciles
Marca: Gilson™ FD10003
372.76 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24314" para aplicar la oferta.
Descripción
Las pipetas de desplazamiento positivo MICROMAN™ E con pistones capilares ofrecen la máxima precisión al pipetear líquidos problemáticos como aceites, cosméticos, sangre, glicerol, muestras radioactivas, ARN, ADN y mucho más.
- Diseño ergonómico para aumentar el rendimiento del pipeteo
- Característica patentada QuickSnap para el sistema de ajuste de pistón capilar
- Botón de fijación de volumen para reducir el riesgo de cambio accidental de volumen durante los ciclos de pipeteo
- Cómodo y fácil de usar con la nueva forma del mango y se ha añadido un gancho para el dedo
- Volúmetro totalmente visible
- Botón pulsador grande que permite aspirar y dispensar fácilmente
- Para el pipeteo completo y rápido de líquidos viscosos, volátiles, densos, calientes o fríos
- Evita fugas al pipetear líquidos volátiles (alta presión de vapor)
- Evite la contaminación cruzada o el arrastre de muestras residuales
Especificaciones
CP Tips | |
Azul | |
M50E | |
Pipeta de desplazamiento positivo | |
Para el pipeteo de líquidos volátiles, viscosos y problemáticos | |
12,68 in | |
Certified Quality |
Autoclavable | |
Polipropileno | |
1 | |
De 20 a 50 μl | |
4,25 in | |
1,42 in |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30