Learn More
Gilson™ Puntas PIPETMAN™ EcoPack™
Garantiza un rendimiento óptimo de micropipetas PIPETMAN en todo el intervalo de volumen. Las puntas Gilson™ PIPETMAN ™ EcoPack™ son totalmente esterilizables en autoclave.
Marca:  Gilson™ F161730
173.34 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21920" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.78900kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10614163
  • 225.00€ / paquete de 10000
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • La geometría optimizada y el material de polipropileno puro garantizan una baja retención y una superficie naturalmente hidrófoba
  • Fabricado en una sala limpia y con la consiguiente eliminación del riesgo de contaminación
  • Trazabilidad completa garantizada desde el molde a la mesa de trabajo.
  • Las graduaciones de volumen facilitan la comprobación visual del volumen aspirado
  • Requiere una fuerza de montaje de punta baja
  • Identificación sencilla con un envasado con codificación de color
  • Los paquetes a granel se sellan con una tira a prueba de manipulaciones que se puede abrir fácilmente para un acceso rápido
  • Los paquetes a granel se cierran utilizando la tira de sellado rápido para evitar la contaminación y la pérdida de las puntas
  • Cada caja EcoPack contiene 10.000 puntas (10 bolsas de 1000 puntas)
Especificaciones
Especificaciones
20 a 300 μL
Non-sterile
Autoclavable
39.8 cm
Universal
Green
Gilson™ Pipetman&trade
Pipetman™ EcoPack™
Non-filtered
Clear
15,67 in
Bagged
Pipet Tips
Single-use