Learn More
Gilson™ Puntas PIPETMAN™ EcoPack™
Garantiza un rendimiento óptimo de micropipetas PIPETMAN en todo el intervalo de volumen. Las puntas Gilson™ PIPETMAN ™ EcoPack™ son totalmente esterilizables en autoclave.
207.00€ - 364.00€
Especificaciones
filtradas por | Non-filtered |
---|---|
Esterilidad | Non-sterile |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Estilo de punta | Universal |
Tipo de producto | Pipet Tips |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12571087
|
Gilson™
F161110 |
De 100 a 1200 μl |
207.00€
paquete de 10000 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10071942
|
Gilson™
F161450 |
0,1 a 20 μL |
311.00€
paquete de 10000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10570923
|
Gilson™
F161670 |
De 100 a 1000 μl |
267.00€
paquete de 10000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10693963
|
Gilson™
F161630 |
0,1 a 10 μL |
364.00€
paquete de 10000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10614163
|
Gilson™
F161730 |
20 a 300 μL |
225.00€
paquete de 10000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12507536
|
Gilson™
F161930 |
2 a 200 μL |
267.00€
paquete de 10000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- La geometría optimizada y el material de polipropileno puro garantizan una baja retención y una superficie hidrófoba de manera natural
- Fabricadas en una sala limpia y, por lo tanto, sin riesgo de contaminación
- Trazabilidad completa garantizada desde el molde hasta la mesa de trabajo
- Las graduaciones de volumen facilitan la comprobación visual del volumen aspirado
- Requieren una fuerza baja de montaje de punta
- Identificación sencilla con envases codificados por colores
- Los embalajes a granel están sellados con una tira a prueba de manipulación que se puede abrir con facilidad para un acceso sencillo
- Los embalajes a granel se cierran mediante una tira de sellado rápido para evitar la contaminación y la pérdida de puntas
- Cada caja EcoPack contiene 10,000 puntas (10 bolsas de 1000 puntas)
Especificaciones
Non-filtered | |
Autoclavable | |
Pipet Tips | |
Gilson™ Pipetman&trade | |
Pipetman™ EcoPack™ |
Non-sterile | |
Universal | |
Single-use | |
Sí | |
Polipropileno |