Learn More
Gilson™ Puntas PIPETMAN™ EcoPack™
Garantiza un rendimiento óptimo de micropipetas PIPETMAN en todo el intervalo de volumen. Las puntas Gilson™ PIPETMAN ™ EcoPack™ son totalmente esterilizables en autoclave.
Marca: Gilson™ F161630
224.70 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.72800kg
Descripción
- La geometría optimizada y el material de polipropileno puro garantizan una baja retención y una superficie naturalmente hidrófoba
- Fabricado en una sala limpia y con la consiguiente eliminación del riesgo de contaminación
- Trazabilidad completa garantizada desde el molde a la mesa de trabajo.
- Las graduaciones de volumen facilitan la comprobación visual del volumen aspirado
- Requiere una fuerza de montaje de punta baja
- Identificación sencilla con un envasado con codificación de color
- Los paquetes a granel se sellan con una tira a prueba de manipulaciones que se puede abrir fácilmente para un acceso rápido
- Los paquetes a granel se cierran utilizando la tira de sellado rápido para evitar la contaminación y la pérdida de las puntas
- Cada caja EcoPack contiene 10.000 puntas (10 bolsas de 1000 puntas)
Especificaciones
0,1 a 10 μL | |
Non-sterile | |
Autoclavable | |
8,07 in | |
Universal | |
Red | |
Gilson™ Pipetman&trade | |
Pipetman™ EcoPack™ |
Non-filtered | |
Clear | |
D10 | |
20.5 cm | |
Pipet Tips | |
Single-use | |
Sí | |
Polipropileno |