Learn More
Gilson™ Puntas PIPETMAN™ EcoPack™
Garantiza un rendimiento óptimo de micropipetas PIPETMAN en todo el intervalo de volumen. Las puntas Gilson™ PIPETMAN ™ EcoPack™ son totalmente esterilizables en autoclave.
Marca: Gilson™ F161110
189.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21920" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- La geometría optimizada y el material de polipropileno puro garantizan una baja retención y una superficie naturalmente hidrófoba
- Fabricado en una sala limpia y con la consiguiente eliminación del riesgo de contaminación
- Trazabilidad completa garantizada desde el molde a la mesa de trabajo.
- Las graduaciones de volumen facilitan la comprobación visual del volumen aspirado
- Requiere una fuerza de montaje de punta baja
- Identificación sencilla con un envasado con codificación de color
- Los paquetes a granel se sellan con una tira a prueba de manipulaciones que se puede abrir fácilmente para un acceso rápido
- Los paquetes a granel se cierran utilizando la tira de sellado rápido para evitar la contaminación y la pérdida de las puntas
- Cada caja EcoPack contiene 10.000 puntas (10 bolsas de 1000 puntas)
Especificaciones
De 100 a 1200 μl | |
No estéril | |
Autoclavable | |
15,63 in | |
Bagged | |
Pipet Tips | |
Single-use | |
Sí | |
Polipropileno |
Sin filtro | |
Clear | |
D1200 | |
39.7 cm | |
Universal | |
Azul | |
Gilson™ Pipetman™ | |
Pipetman™ EcoPack™ |