Learn More
Gilson™ Sistema de recarga PIPETMAN™ TOWERPACK™
GREENER_CHOICE
Diferencia los modelos de punta con gradillas codificadas por colores e indica los modelos de pipeta Gilson compatibles. El sistema de recarga de pipetas Gilson™ PIPETMAN™ TOWERPACK™ está disponible en versiones esterilizables en autoclave y esterilizadas.
Marca:  Gilson™ F167103
35.23 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10011902
  • 62.10€ / paquete de 960
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Racks codificadas por colores para diferenciar modelos de puntas e indicar los modelos compatibles de pipetas Gilson™
  • Disponible en versiones esterilizables en autoclave y esterilizadas
  • Encaja en la caja de recarga universal (n.º de cat. F167100G, disponible por separado)
  • El sistema Tower Pack esterilizado se envasa de manera individual en plástico de calidad médica para ayudar a proteger las puntas de la contaminación
Especificaciones
Especificaciones
De 2 a 200 μl
No estéril
Autoclavable
10.7 cm
Sistema de recarga de pipetas Tower Pack™
Single-use
Polipropileno
Sin filtro
Transparente
4,21 in
Rack, 10 x 96
Yellow
Puntas de pipeta D200 de 2 a 200 μl y 51 mm de largo Pipetman™ Diamond™