Learn More
Gilson™ Sistema de recarga PIPETMAN™ TOWERPACK™
Diferencia los modelos de punta con gradillas codificadas por colores e indica los modelos de pipeta Gilson compatibles. El sistema de recarga de pipetas Gilson™ PIPETMAN™ TOWERPACK™ está disponible en versiones esterilizables en autoclave y esterilizadas.
48.95€ - 71.30€
Especificaciones
filtradas por | Non-filtered |
---|---|
Color | Transparente |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Tipo de producto | Sistema de recarga de pipetas Tower Pack™ |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Para utilizar con (equipo) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Para utilizar con (equipo) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10758944
|
Gilson™
F167102 |
De 0,1 a 20 μl | Puntas de pipeta DL10 (punta más larga) de 0,1 a 20 μl y 45 mm de largo de pipetman™ Diamond™ | No estéril |
56.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10021902
|
Gilson™
F167104 |
De 100 a 1000 μl | Puntas de pipeta D1000 de 100 a 1000 μl y 66 mm de largo Pipetman™ Diamond™ | No estéril |
48.95€
paquete de 672 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10113532
|
Gilson™
F167101 |
De 0,1 a 10 μl | Puntas de pipeta D10 de 0,1 a 10 μl y 30 mm de largo Pipetman™ Diamond™ | No estéril |
64.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10011902
|
Gilson™
F167103 |
De 2 a 200 μl | Puntas de pipeta D200 de 2 a 200 μl y 51 mm de largo Pipetman™ Diamond™ | No estéril |
58.05€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10387372
|
Gilson™
F167201 |
De 0,1 a 10 μl | Puntas de pipeta D10 de 0,1 a 10 μl y 30 mm de largo Pipetman™ Diamond™ | Estéril |
71.30€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10317522
|
Gilson™
F167105 |
De 20 a 300 μl | Puntas de pipeta D300 de 20 a 300 μl y 51 mm de largo Pipetman™ Diamond™ | No estéril |
53.10€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10347422
|
Gilson™
F167202 |
De 0,1 a 20 μl | Puntas de pipeta DL10 de 0,1 a 20 μl y 45mm de largo Pipetman™ Diamond™ | Estéril |
62.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10718564
|
Gilson™
F167203 |
De 2 a 200 μl | Puntas de pipeta D200 de 2 a 200 μl y 51 mm de largo Pipetman™ Diamond™ | Estéril |
53.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10235452
|
Gilson™
F167204 |
De 100 a 1000 μl | Puntas de pipeta D1000 de 200 a 1000 μl y 66 mm de largo Pipetman™ Diamond™ | Estéril |
53.10€
paquete de 672 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10728564
|
Gilson™
F167205 |
De 20 a 300 μl | Puntas de pipeta D300 de 20 a 300 μl y 51 mm de largo Pipetman™ Diamond™ | Estéril |
53.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Gradillas codificadas por colores para diferenciar los modelos de punta e indicar los modelos de pipeta Gilson compatibles™
- Disponible en versiones esterilizables en autoclave y esterilizadas
- Encaja en la caja de recarga universal (núm. de referencia F167100G, disponible por separado)
- El sistema Tower Pack esterilizado se envasa de manera individual en plástico de calidad médica para ayudar a proteger las puntas de la contaminación
Especificaciones
Non-filtered | |
Autoclavable | |
Polipropileno |
Transparente | |
Sistema de recarga de pipetas Tower Pack™ |