Learn More
Gilson™ Sistema de recarga PIPETMAN™ TOWERPACK™
Diferencia los modelos de punta con gradillas codificadas por colores e indica los modelos de pipeta Gilson compatibles. El sistema de recarga de pipetas Gilson™ PIPETMAN™ TOWERPACK™ está disponible en versiones esterilizables en autoclave y esterilizadas.
Marca: Gilson™ F167205
45.21 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21836" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.64980kg
Descripción
- Racks codificadas por colores para diferenciar modelos de puntas e indicar los modelos compatibles de pipetas Gilson™
- Disponible en versiones esterilizables en autoclave y esterilizadas
- Encaja en la caja de recarga universal (n.º N.º F167100G, disponible por separado)
- El sistema Tower Pack esterilizado se envasa de manera individual en plástico de calidad médica para ayudar a proteger las puntas de la contaminación
Spécification
De 20 a 300 μl | |
Estéril | |
Autoclavable | |
10.7 cm | |
Blister Refill | |
Green | |
Puntas de pipeta D300 de 20 a 300 μl y 51 mm de largo Pipetman™ Diamond™ |
Non-filtered | |
Transparente | |
4,21 in | |
Gamma-ray Sterilized | |
Sistema de recarga de pipetas Tower Pack™ | |
Single-use | |
Polipropileno |