Learn More
Gilson™ Sistema de recarga PIPETMAN™ TOWERPACK™
GREENER_CHOICE
Diferencia los modelos de punta con gradillas codificadas por colores e indica los modelos de pipeta Gilson compatibles. El sistema de recarga de pipetas Gilson™ PIPETMAN™ TOWERPACK™ está disponible en versiones esterilizables en autoclave y esterilizadas.
Marca:  Gilson™ F167102
45.82 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10758944
  • 59.45€ / paquete de 960
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Racks codificadas por colores para diferenciar modelos de puntas e indicar los modelos compatibles de pipetas Gilson™
  • Disponible en versiones esterilizables en autoclave y esterilizadas
  • Encaja en la caja de recarga universal (n.º N.º F167100G, disponible por separado)
  • El sistema Tower Pack esterilizado se envasa de manera individual en plástico de calidad médica para ayudar a proteger las puntas de la contaminación
Especificaciones
Especificaciones
De 0,1 a 20 μl
No estéril
Autoclavable
10.7 cm
Sistema de recarga de pipetas Tower Pack™
Single-use
Polipropileno
Sin filtro
Transparente
4,21 in
Blister Refill
Red
Puntas de pipeta DL10 (punta más larga) de 0,1 a 20 μl y 45 mm de largo de pipetman™ Diamond™