Learn More
Tapón de rosca GL14 para frascos para medios de cultivo de laboratorio Pyrex GL 45
Facilite la transferencia de líquidos dentro de un sistema cerrado y de conexión estéril. El tapón de rosca GL14 para los frascos para medios de laboratorio Pyrex™ GL45 forma parte de un sistema de conexión Pyrex™ ideal para laboratorios químicos o de biotecnología.
Marca: Pyrex 4538/02
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Los tapones de rosca del sistema de conexión para botellas de laboratorio de medios Pyrex™ GL 45 facilitan la transferencia de líquidos dentro de un sistema cerrado y estéril, y son ideales para laboratorios de química y biotecnología
- Para comenzar, elija un sistema de conexión de dos o tres puertos y, a continuación, añada adaptadores de tubos e insertos para conectar tubos
- Se pueden alojar cuatro diámetros de tubo diferentes (de 1,6 mm, 3,0 mm, 3,2 mm y 6 mm)
- El conjunto de compensación de presión adicional que incluye un filtro de membrana con poros de 0,2 μm de tamaño, permite una ecualización de presión estéril
- Los puertos no utilizados se pueden sellar con un protector (15123937)
- Los componentes son totalmente intercambiables y compatibles con dos o tres tapones de rosca de puerto
- Los tapones de rosca y los componentes son resistentes a una temperatura de hasta 140 °C
- Esterilizables en autoclave y aptos para lavavajillas
Especificaciones
Tapón de rosca GL14 | |
Polipropileno | |
14 mm |
Esterilizables en autoclave | |
Ideal para laboratorios de química y biotecnología | |
Salida de tubos |