Learn More
Tapón de rosca GL14 para frascos para medios de cultivo de laboratorio Pyrex GL 45
Facilite la transferencia de líquidos dentro de un sistema cerrado y de conexión estéril. El tapón de rosca GL14 para los frascos para medios de laboratorio Pyrex™ GL45 forma parte de un sistema de conexión Pyrex™ ideal para laboratorios químicos o de biotecnología.
16.00€ - 17.70€
Especificaciones
Tipo de producto Tapón de rosca GL14
Esterilizables en autoclave Esterilizables en autoclave
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Ideal para laboratorios de química y biotecnología
Tamaño de rosca 14 mm
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
15113937
Ver documentos Detalles de la promoción
Pyrex
4538/02
Salida de tubos
17.70€
paquete de 2
Fecha estimada de envío: 25-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15123937
Ver documentos
Pyrex
4538/04
Inserto con revestimiento de PTFE rojo
16.00€
paquete de 2
Fecha estimada de envío: 17-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Los tapones de rosca con sistema de conexión para frascos de medios de laboratorio Pyrex™ GL 45 facilitan la transferencia de líquidos dentro de un sistema cerrado y estéril, ideales para laboratorios de química y biotecnología
  • Para empezar, elija un tapón de rosca con sistema de conexión de dos o tres puertos y luego añada adaptadores de tubos e insertos para fijar los tubos
  • Se pueden utilizar cuatro diámetros de tubos diferentes (1.6 mm, 3.0 mm, 3.2 mm y 6.0 mm)
  • El conjunto de compensación de presión adicional, que incluye un filtro de membrana con poros de 0.2 μm de tamaño, permite la ecualización de presión estéril
  • Los puertos no utilizados se pueden sellar con un protector (15123937)
  • Los componentes son completamente intercambiables y compatibles con tapones de rosca de dos y tres puertos
  • Los tapones de rosca y los componentes son resistentes a temperaturas de hasta 140 °C
  • Esterilizable en autoclave y seguro para lavavajillas
Especificaciones
Especificaciones
Tapón de rosca GL14
Polipropileno
14 mm
Esterilizables en autoclave
Ideal para laboratorios de química y biotecnología