Learn More
Gibco™ MEM de Glasgow
MEM de Glasgow
31.35€ - 292.00€
Especificaciones
Formulario | Líquido |
---|---|
Tipo de producto | Medio MEM de Glasgow |
Con aditivos | Glutamina, Rojo de fenol |
Sin aditivos | Sin HEPES |
Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de células de mamíferos |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11570576
![]() |
Gibco™
21710025 |
500 mL |
31.35€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11580576
![]() |
Gibco™
21710082 |
10 x 500 ml |
292.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
El medio esencial mínimo de Glasgow (GMEM) fue desarrollado originalmente por Ian McPherson y Michael Stoker como una modificación del medio de Eagle. Se utilizó para estudiar los factores genéticos que afectaban a la competencia de las células. El medio MEM de Glasgow (GMEM) se desarrolló para su uso con líneas celulares del riñón, como la BHK-21.El GMEM destaca sobre otros medios, ya que contiene dos veces la concentración de aminoácidos y vitaminas que el medio basal original de Eagle. Además, se utiliza sin suero. El MEM de Glasgow se formuló originalmente con un 10 % de caldo de fosfato de triptosa.
Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales en dos instalaciones
El MEM de Glasgow Gibco™ se fabrica en unas instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de MEM de Glasgow Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (11710-035). Estas instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
El MEM de Glasgow no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el MEM de Glasgow requiere suplementación, habitualmente con un 10 % de caldo de fosfato de triptosa. El MEM de Glasgow utiliza un sistema de tampón de bicarbonato de sodio (2,75 g/l) y, por tanto, requiere un entorno con entre 5 y 10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
Especificaciones
Líquido | |
Glutamina, Rojo de fenol | |
Cultivo de células de mamíferos | |
Para uso diagnóstico in vitro | |
Medio MEM de Glasgow, 500 ml, forma líquida, con L-glutamina, rojo fenol, 12 meses de vida útil, condiciones de almacenamiento de 2 a 8 °C, utilizado para cultivo de células de mamífero |
Medio MEM de Glasgow | |
Sin HEPES | |
Normas ISO 13485, FDA | |
De 2 a 8 °C |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 12 meses
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Gibco™ MEM de Glasgow