Descripción
El medio esencial mínimo de Glasgow (marcador GMEM) se desarrolló desarrollado originalmente por Ian McPherson y Michael Stoker como una modificación del medio de Eagle. Se utilizó para estudiar los factores genéticos que afectaban a la competencia de las células. El MEM de Glasgow se desarrolló para su uso con líneas celulares del riñón, como BHK-21.El MEM de Glasgow es único frente a otros medios, ya que contiene dos veces la concentración de aminoácidos y vitaminas del medio basal Eagle, y se usa sin suero. El MEM de Glasgow se formuló originalmente con 10 % de caldo de fosfato de triptosa.
Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Fabricación según las buenas prácticas de fabricación actuales en dos instalaciones
El MEM de Glasgow Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales ubicadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de MEM de Glasgow Gibco™ comparable fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (11710-035). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la norma ISO 13485.
El MEM de Glasgow no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el MEM de Glasgow requiere suplementación con un 10 % de caldo de fosfato de triptosa. El MEM de Glasgow utiliza un sistema de tampón de bicarbonato de sodio (2,75 g/l) y, por tanto, requiere un entorno con entre 5 y 10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
Especificaciones
Líquido | |
Glutamina, Rojo de fenol | |
Cultivo de células de mamíferos | |
Normas ISO 13485, FDA | |
De 2 a 8 °C |
Medio MEM de Glasgow | |
Sin HEPES | |
10 x 500 ml | |
Para uso diagnóstico in vitro | |
Medio MEM de Glasgow, 500 ml, forma líquida, con L-glutamina, rojo fenol, 12 meses de vida útil, condiciones de almacenamiento de 2 a 8 °C, utilizado para cultivo de células de mamífero |
Título del producto
Gibco™ MEM de Glasgow > 10 x 500 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido