Learn More
Hirschmann™ Matraces aforados de clase A con tapón de polipropileno y graduación azul
Permite la medición y manipulación precisas y seguras de líquidos en el laboratorio. Los matraces aforados de clase A Hirschmann Instruments™ con tapón de polipropileno y graduación azul se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ duraderos.
37.65€ - 316.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042
Material del cierre Polietileno
Graduated Sí
Clase A
Ver más especificaciones
Productos 20
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Junta cónica estándar Tolerancia Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Junta cónica estándar Tolerancia Precio Cantidad y disponibilidad  
10218211
Ver documentos
Hirschmann™
2820198
10 l Esmerilado estándar NS 45/40 ±2 ml
316.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10689451
Ver documentos
Hirschmann™
2820192
1000 ml 24/29 NS esmerilada estándar ±0,6 ml
61.95€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10522891
Ver documentos
Hirschmann™
2820193
1000 ml 24/29 NS esmerilada estándar ±0,4 ml
57.10€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11780964
Ver documentos
Hirschmann™
2820180
100 mL 12/21 NS esmerilada estándar ±0,1 ml
47.25€
paquete de 2
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11760964
Ver documentos
Hirschmann™
2820161
10 ml 10/19 NS esmerilada estándar ±0,04 ml
37.65€
paquete de 2
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
11708071
Ver documentos
Hirschmann™
2820160
10 ml Esmerilado estándar NS 7/16 ±0,025 ml
37.65€
paquete de 2
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10561161
Ver documentos
Hirschmann™
2820194
2000 ml Esmerilado estándar NS 29/32 ±0,6 ml
77.90€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
11782142
Ver documentos
Hirschmann™
2820185
200 mL 14/23 NS esmerilada estándar ±0,15 ml
53.75€
paquete de 2
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
11718071
Ver documentos
Hirschmann™
2820165
20 ml 10/19 NS esmerilada estándar ±0,04 ml
39.20€
paquete de 2
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11792142
Ver documentos
Hirschmann™
2820186
250 ml 14/23 NS esmerilada estándar ±0,15 ml
55.45€
paquete de 2
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11816993
Ver documentos
Hirschmann™
2820171
25 ml 12/21 NS esmerilada estándar ±0,06 ml
43.15€
paquete de 2
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11728071
Ver documentos
Hirschmann™
2820170
25 ml 10/19 NS esmerilada estándar ±0,04 ml
39.20€
paquete de 2
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10244712
Ver documentos
Hirschmann™
2820166
20 ml 12/21 NS esmerilada estándar ±0,04 ml
39.20€
paquete de 2
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11702152
Ver documentos
Hirschmann™
2820190
500 ml Esmerilado estándar NS 19/26 ± 0,25 ml
65.95€
paquete de 2
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10646111
Ver documentos
Hirschmann™
2820197
5 l Esmerilado estándar NS 34/35 ±1,2 ml
164.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11770964
Ver documentos
Hirschmann™
2820178
50 ml 14/23 NS esmerilada estándar ±0,08 ml
43.50€
paquete de 2
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
11750964
Ver documentos
Hirschmann™
2820153
5 ml 10/19 NS esmerilada estándar ±0,04 ml
37.65€
paquete de 2
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11738071
Ver documentos
Hirschmann™
2820175
50 ml 12/21 NS esmerilada estándar ±0,06 ml
42.75€
paquete de 2
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11772142
Ver documentos
Hirschmann™
2820181
100 mL 14/23 NS esmerilada estándar ±0,1 ml
47.50€
paquete de 2
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
11782412
Ver documentos
Hirschmann™
2820152
5 ml Esmerilado cónico estándar NS 7/16 0,025 mL
37.65€
paquete de 2
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Con tapón de polietileno y esmerilado NS
  • Conforme a DIN EN ISO 1042
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
Especificaciones
DIN EN ISO 1042
Polietileno
Sí
A
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Hirschmann™ Matraces aforados de clase A con tapón de polipropileno y graduación azul