Learn More
Merck Filtros de fibra de vidrio
Para prefiltración y análisis de contaminación
Marca:  Merck AP2007500
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10258330
  • 118.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para prefiltración y análisis de contaminación
Descripción general
Los filtros de disco fibroso Millipore están disponibles en una amplia gama de caudales y capacidades de rendimiento. Nuestros filtros de fibra de vidrio están disponibles con o sin resinas ligantes y se pueden esterilizar mediante EO, gamma o autoclave (de 121 °C a 1 bar).
Filtros de fibra de vidrio con resina aglutinante: Los filtros Millipore con resina aglutinante tienen una resistencia superior cuando están húmedos y son excelentes para el análisis cualitativo y la prefiltración, especialmente para líquidos muy contaminados. También se utilizan comúnmente para aclarar soluciones acuosas.
Tipo AP20
  • Menor retención, mayor capacidad de retención de suciedad que los filtros AP15
  • Prefiltro recomendado para filtros de 0,8 a 8,0 µm
  • Uso anterior para proteger los filtros de tipo AP15
Tipo AP25
  • El grosor añadido produce la misma retención y una mayor capacidad de retención de suciedad que los de tipo AP20
  • Prefiltro recomendado para filtros de 0,9 a 8 µm, especialmente para líquidos proteicos y muy contaminados
  • Uso anterior para proteger los filtros de tipo AP15
Especificaciones
Especificaciones
46,4 l/min/cm2
Esterilizable en autoclave
Filtro de profundidad
0,8-8 µm
Estéril
Prefiltración y análisis de contaminación
Hidrófilo
60 µg/cm2
1022 °F
0,0149 in
Membranas de filtración
2,9 in
7,5 cm
48 mm de H2O
Blanca
Vidrio borosilicatado de microfibra
2 μm
1,3 ml/min/cm2
AP20
Resina ligante
Plano
550 °C
380 µm
Hidrófilo
7,5 cm