Learn More
Merck Filtros de fibra de vidrio
Para prefiltración y análisis de contaminación
54.00€ - 219.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Color | Blanca |
Tipo de filtro | Filtro de profundidad |
Material | Vidrio borosilicatado de microfibra |
Particle Retention | 0,8-8 µm |
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Grado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Grado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10411751
|
Merck
AP2514250 |
5,59 in | AP25 |
219.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10677311
|
Merck
AP2501000 |
0,3 in | AP25 |
54.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10771971
|
Merck
AP2502500 |
0,98 in | AP25 |
59.85€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10586702
|
Merck
AP2009000 |
3,5 in | AP20 |
177.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10712901
|
Merck
AP2012450 |
4,88 in | AP20 |
187.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10566512
|
Merck
AP2004700 |
1,8 in | AP20 |
107.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10258330
|
Merck
AP2007500 |
2,9 in | AP20 |
118.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10196370
|
Merck
AP2002500 |
0,98 in | AP20 |
56.85€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10781971
|
Merck
AP2504200 |
1,6 in | AP25 |
81.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10648451
|
Merck
AP2001300 |
0,5 pulg | AP20 |
81.95€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10257960
|
Merck
AP2509000 |
3,5 in | AP25 |
146.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10349840
|
Merck
AP2501300 |
0,5 pulg | AP25 |
60.20€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10054660
|
Merck
AP2507500 |
2,9 in | AP25 |
128.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10695571
|
Merck
AP2004200 |
1,6 in | AP20 |
79.65€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10491361
|
Merck
AP2504700 |
1,8 in | AP25 |
96.70€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10647891
|
Merck
AP2502200 |
0,8 in | AP25 |
58.35€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10267960
|
Merck
AP2512450 |
4,88 in | AP25 |
192.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10722901
|
Merck
AP2014250 |
5,59 in | AP20 |
215.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10014640
|
Merck
AP2005500 |
2,1 in | AP20 |
99.60€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Para prefiltración y análisis de contaminación
Los diámetros de disco se ajustan al DI de la junta tórica o al DE del filtro. Disponibles en tres categorías.
- Los filtros de las series AP15, 20 y 25 están fabricados con vidrio de microfibra de borosilicato con resina ligante acrílica
- Los filtros mantienen la integridad estructural sin pérdida de peso cuando se inflaman a 550 °C (1022 °F) después de la filtración de la muestra
- Esterilizables en autoclave
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Filtro de profundidad | |
0,8-8 µm | |
Estéril | |
Resina ligante | |
1022 °F | |
Membranas de filtración |
Blanca | |
Vidrio borosilicatado de microfibra | |
2 μm | |
Hidrófilo | |
Plano | |
550 °C | |
Hidrófilo |