Learn More
Merck Filtros de fibra de vidrio
Para prefiltración y análisis de contaminación
Marca: Merck AP2009000
133.45 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Para prefiltración y análisis de contaminación
Descripción general
Los filtros de disco fibroso Millipore están disponibles en una amplia gama de caudales y capacidades de rendimiento. Nuestros filtros de fibra de vidrio están disponibles con o sin resinas ligantes y se pueden esterilizar mediante EO, gamma o autoclave (de 121 °C a 1 bar).
Filtros de fibra de vidrio con resina aglutinante: Los filtros Millipore con resina aglutinante tienen una resistencia superior cuando están húmedos y son excelentes para el análisis cualitativo y la prefiltración, especialmente para líquidos muy contaminados. También se utilizan comúnmente para aclarar soluciones acuosas.Tipo AP20
- Menor retención, mayor capacidad de retención de suciedad que los filtros AP15
- Prefiltro recomendado para filtros de 0,8 a 8,0 µm
- Uso anterior para proteger los filtros de tipo AP15
Tipo AP25
- El grosor añadido produce la misma retención y una mayor capacidad de retención de suciedad que los de tipo AP20
- Prefiltro recomendado para filtros de 0,9 a 8 µm, especialmente para líquidos proteicos y muy contaminados
- Uso anterior para proteger los filtros de tipo AP15
Especificaciones
46,4 l/min/cm2 | |
Esterilizable en autoclave | |
Filtro de profundidad | |
0,8-8 µm | |
Estéril | |
Prefiltración y análisis de contaminación | |
Hidrófilo | |
60 µg/cm2 | |
1022 °F | |
0,0149 in | |
Membranas de filtración | |
3,5 in | |
9 cm |
48 mm de H2O | |
Blanca | |
Vidrio borosilicatado de microfibra | |
2 μm | |
1,3 ml/min/cm2 | |
AP20 | |
Resina ligante | |
Plano | |
550 °C | |
380 µm | |
Hidrófilo | |
9 cm |