Learn More
Macherey-Nagel™ Glass Flash Chromatography Column
Marca: Macherey-Nagel™ 727405
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
400 mm | |
D.I.: 30 mm | |
con adaptador y grifo de PTFE | |
Adecuada para la separación de compuestos hasta niveles de Gram No se requiere equipo costoso |
Vidrio | |
Columna Flash | |
Columna de vidrio de cromatografía flash |